Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł |
Informacje o tej pozycji
359,00 zł
Quality Level
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
form
viscous liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) vitamins, nutraceuticals, and natural products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| form viscous liquid | form liquid | form viscous liquid | form - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade analytical standard |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Produkty
HPLC oddziela octan witaminy E, THC i CBD w produktach vape, zapewniając dokładną analizę dostępnych na rynku płynów vape.
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 709360-1G | 04061832843186 |
| 92359-50MG | 04061833269534 |