Y0000204
Pravastatin 1,1,3,3-tetramethylbutylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pravastatin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C23H36O7.C8H19N/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;1-7(2,3)6-8(4,5)9/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);6,9H2,1-5H3/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
Klucz InChI
RKFLVBHCVKWNON-IYNICTALSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta