Y0000203
Mexiletine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(2RS)-2-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-1-amine
Wybierz wielkość
480,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
480,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
mexiletine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)