Merck
Y0000123
Pidolic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
L-Pyroglutamic acid, (S)-(−)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
125 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
125 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.11
Beilstein:
82132
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pidolic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
160-163 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Kwas pidolowy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Aréchiga-Ceballos et al.
The Journal of endocrinology, 221(1), 77-88 (2014-01-28)
Neuroendocrine axes adapt to nutrient availability. During fasting, the function of the hypothalamus-pituitary-thyroid axis (HPT) is reduced, whereas that of the hypothalamus-pituitary-adrenal axis (HPA) is increased. Overfeeding-induced hyperleptinemia during lactation may alter the regulatory set point of neuroendocrine axes and
Mei-Ling Liu et al.
Molecular bioSystems, 10(9), 2398-2406 (2014-07-01)
Schizophrenia is a debilitating mental disorder. Currently, the lack of disease biomarkers to support objective laboratory tests constitutes a bottleneck in the clinical diagnosis of schizophrenia. Here, a gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) based metabolomic approach was applied to characterize the
Kurt Brorson et al.
Current opinion in biotechnology, 30, 140-146 (2014-07-16)
Monoclonal antibodies (mAbs) are biological macromolecules with complex post-translational modifications that can be observed when assessing product variants. The N- and C-terminal heterogeneities of commercially produced antibodies have been observed and extensively studied over the past 30 years. This review
Stefania Ghisaura et al.
Proteome science, 12(1), 44-44 (2014-10-25)
The zootechnical performance of three different commercial feeds and their impact on liver and serum proteins of gilthead sea bream (Sparus aurata, L.) were assessed in a 12 week feeding trial. The three feeds, named A, B, and C, were subjected
Yohei Sakaguchi et al.
The Analyst, 140(6), 1965-1973 (2015-02-12)
We have developed a novel amino acid analysis method using derivatization of multiple functional groups (amino, carboxyl, and phenolic hydroxyl groups). The amino, carboxyl, and phenolic hydroxyl groups of the amino acids were derivatized with 1-bromobutane so that the hydrophobicities
Protokoły
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.