292915
2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
99%
Synonim(y):
DL-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid, DL-Pyroglutamic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
183-185 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)C1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3