Y0000042
Josamycin propionate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Leucomycin V 3-acetate 4B-(3-methylbutanoate) 2A-propanoate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
josamycin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C45H73NO16/c1-13-34(50)59-42-38(46(10)11)39(61-37-24-45(9,53)43(29(7)56-37)60-35(51)21-25(2)3)28(6)57-44(42)62-40-31(19-20-47)22-26(4)32(49)18-16-14-15-17-27(5)55-36(52)23-33(41(40)54-12)58-30(8)48/h14-16,18,20,25-29,31-33,37-44,49,53H,13,17,19,21-24H2,1-12H3/b15-14+,18-16-
Klucz InChI
NBWASFCRCRXRKF-HHKVLAKUSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta