Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł 994,50 zł |
Informacje o tej pozycji
994,50 zł
Cena katalogowa1170,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥22 M
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CC(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSc4[n](nnn4)CCN(C)C)N.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C18H23N9O4S3.2ClH/c1-25(2)3-4-26-18(22-23-24-26)34-7-9-6-32-15-12(14(29)27(15)13(9)16(30)31)21-11(28)5-10-8-33-17(19)20-10;;/h8,12,15H,3-7H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,28)(H,30,31);2*1H/t12-,15-;;/m1../s1
InChI key
BWRRTAXZCKVRON-DGPOFWGLSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description 90-102% anhydrous basis (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description 90.0-105.0%, contains ~10% sodium carbonate as stabilizer |
| form powder | form crystalline powder | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 90-102% anhydrous basis (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 90.0-105.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: ≥22 M | solubility DMSO: ≥50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?