Merck
W562125
Sigma-Aldrich
10-Undecen-1-ol
≥98%, stabilized, FG
Synonim(y):
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CH(CH2)9OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.29
Beilstein:
1753225
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
02.125
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
zawiera
alpha-tocopherol as stabilizer (synthetic)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
tw
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; green; musty; floral; citrus; waxy
ciąg SMILES
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
Klucz InChI
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.