Merck
W440201
Sigma-Aldrich
3-Octyl butyrate
natural (US), ≥98%
Synonim(y):
Butanian oktan-3-ylu
Wybierz wielkość
W440201-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
442,00 zł
1 KG
2120,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
W440201-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
442,00 zł
1 KG
2120,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.32
Numer FEMA:
4402
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
green; musty; citrus; fruity
klasa czystości:
Kosher
natural (US)
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
Kosher
natural (US)
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; musty; citrus; fruity
ciąg SMILES
O(C(CCCCC)CC)C(=O)CCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-4-7-8-10-11(6-3)14-12(13)9-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3
Klucz InChI
USSKZVIXWTWCGK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Pobierz nasz Katalog smaków i zapachów, aby zobaczyć całą naszą linię produktów.
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bieżąco z naszą najnowszą ofertą smaków i zapachów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)