Merck
W379620
Sigma-Aldrich
Vanillyl butyl ether
≥96%, FG
Synonim(y):
4-(butoxymethyl)-2-methoxy-Phenol
Wybierz wielkość
W379620-SAMPLE
226,00 zł
100 G
413,00 zł
1 KG
2380,00 zł
5 KG
10 330,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W379620-SAMPLE
226,00 zł
100 G
413,00 zł
1 KG
2380,00 zł
5 KG
10 330,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH2O(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
Numer FEMA:
3796
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.093
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
241 °C (lit.)
gęstość
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; vanilla
ciąg SMILES
CCCCOCC1=CC(OC)=C(O)C=C1
InChI
1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3
Klucz InChI
VLDFMKOUUQYFGF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Inducible desensitization to capsaicin with repeated low-dose exposure in human volunteers.: This randomized controlled trial explores the desensitization effects of capsaicin through repeated low-dose exposure. The study provides insights into the potential applications of vanillyl butyl ether as an alternative for reducing sensitivity to capsaicin. (Nolden et al., 2024).
  • The effects of vanilloid analogues structurally related to capsaicin on the transient receptor potential vanilloid 1 channel.: This research investigates the impact of various vanilloid analogues, including vanillyl butyl ether, on the TRPV1 channel, highlighting its biochemical interactions and potential therapeutic applications. (Oka et al., 2022).
  • Vertical alignment of liquid crystals on plant-based vanillin derivative-substituted polystyrene films.: This study explores the use of vanillin derivatives, including vanillyl butyl ether, in the alignment of liquid crystals, which could lead to advancements in display technologies. (Ju et al., 2019).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)