W379601
Vanillyl butyl ether
natural (US), 97%, FG
Synonim(y):
4-(butoxymethyl)-2-methoxy-Phenol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
97%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
tw
241 °C (lit.)
rozpuszczalność
soluble (Insoluble in water. Soluble in organic solvents, oils.)
gęstość
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; sweet; vanilla
ciąg SMILES
CCCCOCC1=CC(OC)=C(O)C=C1
InChI
1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3
Klucz InChI
VLDFMKOUUQYFGF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3