Merck
W379312
Sigma-Aldrich
D-Ribose
natural sourced
Synonim(y):
D-Ribofuranoza
Wybierz wielkość
W379312-SAMPLE-K
235,00 zł
100 G
470,00 zł
5 KG
2730,00 zł
1 KG
2820,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W379312-SAMPLE-K
235,00 zł
100 G
470,00 zł
5 KG
2730,00 zł
1 KG
2820,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
Numer FEMA:
3793
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
corn
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
O1C(C(C(C1CO)O)O)O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
Klucz InChI
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)