Kluczowe dokumenty
T1405000
Tiapride hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)benzamide hydrochloride
Wybierz wielkość
30 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N2O4S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.89
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tiapride
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(C)c1cc(c(cc1)OC)C(=O)NCC[N+H](CC)CC.[Cl-]
InChI
1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-5-17(6-2)10-9-16-15(18)13-11-12(22(4,19)20)7-8-14(13)21-3;/h7-8,11H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,18);1H
Klucz InChI
OTFDPNXIVHBTKW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek tiaprydu EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the half life of drug and peak level--Is Diabetes as side effect common or rare
    1 answer
    1. This product is issued by the European Pharmacopeia and it is intended for use as an analytical standard. The half-life is not determined by the supplier Please view the leaflet provided by the European Pharmacopeia: https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=T1405000_2.pdf.
      DrugBank is listing a half-life of 2.9 - 3.6 hours for Tiapride. See the link below for additional information: https://go.drugbank.com/drugs/DB13025