Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SRE0096
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin
≥98.0%, New Zealand Origin, ≤3 EU/mg endotoxin, protein quantification
Synonim(y):
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141801
Nazwa produktu
Bovine Serum Albumin, standard grade, heat shock fraction, protease free, IgG free, low endotoxin, Ph 7.0, ≥98%
Próba
≥98.0%
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
~66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
pochodzenie
New Zealand origin
dostępność
available only in China
metody
protein quantification: suitable
zanieczyszczenia
≤3 EU/mg endotoxin
pH
7.0
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
obecność zanieczyszczeń
Ribonuclease, none detected
endonuclease, none detected
protease ≤0.005 units/mg solid
proteinase, none detected
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
Niektóre konformacyjne i pierwotne epitopy BSA są podejrzewanymi alergenami w alergiach na wołowinę i mleko.
Uwaga dotycząca przygotowania
Albumina surowicy może być określana jako frakcja V. Ta konwencja nazewnictwa pochodzi z oryginalnej metody Cohna frakcjonowania białek surowicy przy użyciu wytrącania zimnym etanolem. Albumina surowicy została znaleziona w piątej frakcji etanolu przy użyciu metody Cohna. Od tego czasu termin "frakcja V" jest używany przez niektórych do opisania albuminy surowicy niezależnie od metody jej przygotowania. Inni używają tego terminu do opisania albuminy surowicy oczyszczonej metodami frakcjonowania etanolu, które zostały wysoce zmodyfikowane od czasu opisania oryginalnej metody Cohna. Sigma-Aldrich produkuje i dystrybuuje albuminy surowicy oczyszczone różnymi podstawowymi metodami, w tym prawdziwą metodą frakcjonowania Cohna, zmodyfikowanymi metodami frakcjonowania etanolu, szokiem termicznym i chromatografią. Dodatkowe etapy oczyszczania mogą obejmować krystalizację lub filtrację węglową.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zitong Huang et al.
Journal of neuroscience methods, 348, 109012-109012 (2020-11-30)
The nerve plexus of the enteric nervous system (ENS) plays a crucial part in regulating gastrointestinal functions, such as muscle contractile activity and nutrient absorption. Studying the nerve plexus can provide vital information for research on ENS disorders. Whole-mount preparation
Erling Hu et al.
iScience, 25(3), 103966-103966 (2022-03-15)
The bioeffects of terahertz (THz) radiation received growing attention because of its influence on the interactions between biomolecules. Our work aimed to investigate the effects of THz irradiation on cell membrane, especially cell membrane permeability. We found that 0.1 THz
Ni Wang et al.
Journal of ginseng research, 47(3), 448-457 (2023-05-30)
Alzheimer's disease (AD) is a common form of dementia, and impaired mitophagy is a hallmark of AD. Mitophagy is mitochondrial-specific autophagy. Ginsenosides from Ginseng involve in autophagy in cancer. Ginsenoside Rg1 (Rg1 hereafter), a single compound of Ginseng, has neuroprotective
Yunzhi Liu et al.
International journal of molecular medicine, 48(4) (2021-08-21)
Omega‑3 polyunsaturated fatty acids (n‑3 PUFAs) exert a negative effect on IL‑6 production in several liver disorders, including cirrhosis, acute liver failure and fatty liver disease. However, its effect on the production of IL‑11, another important IL‑6 family cytokine, remains
Linhui Ni et al.
Cell & bioscience, 13(1), 30-30 (2023-02-15)
Botulinum toxin type A (BoNT/A) is extensively applied in spasticity and dystonia as it cleaves synaptosome-associated protein 25 (SNAP25) in the presynaptic terminals, thereby inhibiting neurotransmission. An increasing number of randomized clinical trials have suggested that glabellar BoNT/A injection improves