Fenyloacetylo-L-glutamina jest głównym ludzkim metabolitem powstającym z fenylooctanu w obecności glutaminy w wątrobie. Jest również uważana za toksynę mocznicową pochodzącą z mikrobiomu jelitowego. Poziomy fenyloacetylo-L-glutaminy w moczu służą jako skuteczny biomarker wydalania odpadów azotowych. Ponadto pacjenci z chorobą tętnic obwodowych wykazują wyższe stężenie fenyloacetylo-L-glutaminy we krwi, a wysokie poziomy fenyloacetylo-L-glutaminy w osoczu są związane z chorobami układu krążenia.
Zastosowanie
Fenyloacetylo-ʟ-glutamina jest wszechstronnym związkiem, który znajduje zastosowanie w badaniach mikrobiomu i metabolomiki.
Cechy i korzyści
Idealny do badań biochemicznych, mikrobiomu i metabolomiki
Wysokiej jakości produkt do zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Gut microbial metabolism is not only an important source of uremic toxins but may also help to maintain the vitamin K stores of the host. We hypothesized that sevelamer therapy, a commonly used phosphate binder in patients with end-stage kidney
Peripheral artery disease (PAD) is characterized by the atherosclerotic narrowing of lower limb vessels, leading to ischemic muscle pain in older persons. Some patients experience progression to advanced chronic limb-threatening ischemia (CLTI) with poor long-term survivorship. Herein, we performed serum
Using untargeted metabolomics (n = 1,162 subjects), the plasma metabolite (m/z = 265.1188) phenylacetylglutamine (PAGln) was discovered and then shown in an independent cohort (n = 4,000 subjects) to be associated with cardiovascular disease (CVD) and incident major adverse cardiovascular events (myocardial infarction
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value