Kluczowe dokumenty
SMB00961
Sigma-Aldrich
Amitriptyline N-oxide
research grade
Synonim(y):
Amitriptylinoxide
Wybierz wielkość
50 MG
500,00 zł
500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
500,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.40
Kod UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.77
500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
warunki przechowywania
under inert gas
metody
HPLC: suitable
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+]([O-])(CCC=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3)(C)C
InChI
1S/C20H23NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3
Klucz InChI
ZPMKQFOGINQDAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-tlenek amitryptyliny jest metabolitem N-oksydacji leku przeciwdepresyjnego amitryptyliny
Zastosowanie
Badania metabolomiczne
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas Altendorfer-Kroath et al.
Journal of neuroscience methods, 311, 394-401 (2018-09-30)
Assessment of drug concentration in the brain interstitial fluid (ISF) is crucial for development of brain active drugs, which are mainly small, lipophilic substances able to cross the blood-brain barrier (BBB). We aimed to compare the applicability of cerebral Open
Ursula Breyer-Pfaff
Drug metabolism reviews, 36(3-4), 723-746 (2004-11-24)
Amitriptyline (AT), the most widely used tricyclic antidepressant, undergoes oxidative metabolism in the side chain with production of the secondary amine nortriptyline (NT), a primary amine, and the N-oxide amitriptylinoxide (AT-NO); in addition, direct conjugation leads to a quaternary ammonium-linked
Judith M Kampa et al.
Toxicology letters, 325, 43-50 (2020-02-25)
As a consequence of the detoxification process, drugs and drug related metabolites can accumulate in the liver, resulting in drug induced liver injury (DILI), which is the major cause for dose limitation. Amitriptyline, a commonly used tricyclic anti-depressant, is known