Kluczowe dokumenty
SMB00933
Sigma-Aldrich
2′-fukozylolaktoza
≥95% (NMR)
Synonim(y):
2′-Fucosyllactose, 2′-Ο-Fucosyllactose
Wybierz wielkość
10 MG
287,00 zł
25 MG
442,00 zł
50 MG
696,00 zł
100 MG
1200,00 zł
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
287,00 zł
25 MG
442,00 zł
50 MG
696,00 zł
100 MG
1200,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.44
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
milk
Poziom jakości
Próba
≥95% (NMR)
Formularz
crystalline powder
masa cząsteczkowa
488.44 g/mol
warunki przechowywania
(Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place.)
kolor
white
mp
230 - 231 °C ((446 - 448 °F ))
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C18H32O15/c1-5-9(24)12(27)14(29)17(30-5)33-16-13(28)11(26)8(4-21)31-18(16)32-15(7(23)3-20)10(25)6(22)2-19/h2,5-18,20-29H,3-4H2,1H3/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18-/m0/s1
Klucz InChI
HWHQUWQCBPAQQH-BWRPKUOHSA-N
Opis ogólny
2′-fukozylo-D-laktoza (2′-FL) jest naturalnie występującym disacharydem, sklasyfikowanym jako oligosacharyd zawierający fukozę. Służy jako substrat do identyfikacji, różnicowania i charakterystyki fukozydaz. Ponadto znajduje zastosowanie w rozwoju biosensorów do rozpoznawania antyinfekcyjnych oligosacharydów oraz różnicowania specyficzności i funkcji receptora IL-8. Istniejące badania wskazują, że 2′-FL może mieć różne działania biologiczne, w tym właściwości immunomodulujące, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwnowotworowe.
W szczególności wyróżnia się tym, że jest najobficiej występującym oligosacharydem mleka ludzkiego (HMO), przyczyniając się do wielu funkcji, w tym działania jako prebiotyk, ochrony przed infekcjami i stanami zapalnymi, modulowania układu odpornościowego, wspierania rozwoju mózgu i zmniejszania ryzyka martwiczego zapalenia jelit. Ponadto wysoki poziom 2′-fukozylolaktozy jest związany z nadmiernym przyrostem masy ciała podczas wyłącznego karmienia piersią u niemowląt w wieku od 0 do 5 miesięcy. HMO są ważnymi metabolitami regulującymi wrodzoną odpowiedź immunologiczną gospodarza.
Zastosowanie
2′-fukozylolaktoza jest wszechstronnym związkiem i biomarkerem, który znajduje zastosowanie w mikrobiomie, metabolomice, badaniach biochemicznych i żywieniowych.
Działania biochem./fizjol.
2′-fukozylolaktoza odgrywa rolę w modulowaniu ekspresji CD14, zapewniając ulgę w zapaleniu jelita grubego i wpływając na skład mikrobiomu jelitowego. Jej wpływ rozciąga się na stymulację komórek T, prowadząc do zwiększonej produkcji IFN-γ, przy jednoczesnym zmniejszeniu produkcji cytokin IL-6, IL-17 i TNF-α.
Cechy i korzyści
  • Związek o wysokiej czystości odpowiedni do szerokiej gamy zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Disacharydy do badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony strony kategorii Węglowodany.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ignasi Azagra-Boronat et al.
Cells, 8(8) (2019-08-14)
Colonization of the gut in early life can be altered through multiple environmental factors. The present study aimed to investigate the effects of 2'-fucosyllactose (2'-FL), a mixture of short-chain galactooligosaccharides/long-chain fructooligosaccharides (scGOS/lcFOS) 9:1 and their combination (scGOS/lcFOS/2'-FL) on dysbiosis induced
Ling Xiao et al.
Frontiers in immunology, 9, 452-452 (2018-03-30)
Human milk is uniquely suited to provide optimal nutrition and immune protection to infants. Human milk oligosaccharides are structural complex and diverse consisting of short chain and long chain oligosaccharides typically present in a 9:1 ratio. 2'-Fucosyllactose (2'FL) is one
Melanie W Larsson et al.
Frontiers in pediatrics, 7, 297-297 (2019-08-06)
Background: Some infants experience excessive weight gain during exclusive breastfeeding. The cause is unknown, but variation in human milk composition might play a role. Several human milk koligosaccharides (HMOs) have been associated with growth velocity in breastfed infants, and it
Questions
  1. Sehr geehrte Damen und Herrn, was bedeutet bitte eine Packungsgröße von 10 MG? Sie können unmöglich Milligramm meinen bei einem Preis von 55 Euro. Mit frdl. Gr.
    1 answer
    1. This product is packaged in milligrams.