Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41105500
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
concentration
10 ng/μL
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne.1 Wzorzec genomowego DNA drobnoustrojów Akkermansia muciniphila może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające powtarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria.
Akkermansia muciniphila jest bakterią Gram-ujemną, beztlenową, nieruchliwą, nie tworzącą przetrwalników i o owalnym kształcie. A. muciniphila zamieszkuje przewód pokarmowy ponad 90% dorosłych i stanowi od 1 do 4% mikrobioty kałowej.2 Poziom A. muciniphila został zasugerowany jako biomarker zdrowego jelita. 3
A. muciniphila degraduje śluz i wykorzystuje go jako źródło węgla/azotu. W rezultacie gospodarz wytwarza dodatkowy śluz, podczas gdy bakteria wytwarza oligosacharydy i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), które mogą być wykorzystywane przez gospodarza i wyzwalać układ odpornościowy. Dodatkowym efektem ochronnym SCFA jest stymulacja wzrostu mikroflory związanej ze śluzem, która służy jako bariera przed przenikaniem patogenów do komórek jelitowych. 2,4
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Akkermansia muciniphila jest bakterią Gram-ujemną, beztlenową, nieruchliwą, nie tworzącą przetrwalników i o owalnym kształcie. A. muciniphila zamieszkuje przewód pokarmowy ponad 90% dorosłych i stanowi od 1 do 4% mikrobioty kałowej.2 Poziom A. muciniphila został zasugerowany jako biomarker zdrowego jelita. 3
A. muciniphila degraduje śluz i wykorzystuje go jako źródło węgla/azotu. W rezultacie gospodarz wytwarza dodatkowy śluz, podczas gdy bakteria wytwarza oligosacharydy i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), które mogą być wykorzystywane przez gospodarza i wyzwalać układ odpornościowy. Dodatkowym efektem ochronnym SCFA jest stymulacja wzrostu mikroflory związanej ze śluzem, która służy jako bariera przed przenikaniem patogenów do komórek jelitowych. 2,4
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Odpowiedni dla standardu ilościowego dla PCR, sekwencjonowania i NGS
Features and Benefits
- Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
- Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
- Poprawa analiz bioinformatycznych
- Zwiększa odtwarzalność
- Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
Płyn - genomowe DNA jest dostarczane w stężeniu ≥10 ng/μL w buforze TE o pH 8,0.
Other Notes
Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| technique(s) DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable |
| concentration 10 ng/μL | concentration ≥10 ng/μL | concentration 10 ng/μL | concentration 10 ng/μL |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?