Przejdź do
1537003
USP
Salicylan fizostygminy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Eserine salicylate salt, Physostigmine salicylate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21N3O2 · C7H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.47
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3900576
Nie można obecnie kupić produktu 1537003. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
physostigmine
manufacturer/tradename
USP
mp
181-183 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O.CNC(=O)Oc2ccc3N(C)[C@H]4N(C)CC[C@@]4(C)c3c2
InChI
1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13-,15+;/m1./s1
InChI key
HZOTZTANVBDFOF-PBCQUBLHSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny salicylanu fizostygminy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Salicylan fizostygminy do wstrzykiwań
Biochem/physiol Actions
Acetylcholinesterase inhibitor that crosses the blood-brain barrier and forms a carbamylated enzyme complex with acetyl cholinesterase that degrades slowly.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P160000016146361374306
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
physostigmine
API family
physostigmine
API family
sodium salicylate
API family
magnesium salicylate
mp
181-183 °C
mp
181-183 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylan fizostygminy
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)