Kluczowe dokumenty
Y0002160
Donepezil hydrochloride
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride, E2020
Wybierz wielkość
713,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
713,00 zł
Polecane produkty
rodzina API
donepezil
producent / nazwa handlowa
EDQM
ciąg SMILES
O=C1C(CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=CC(OC)=C(OC)C=C41.[H]Cl
InChI
1S/C24H29NO3.ClH.H2O/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H;1H2
Klucz InChI
HLJIZAKUNCTCQX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)