Przejdź do
S1875
(−)-Scopolamine hydrobromide trihydrate
≥98% (HPLC), muscarinic acetylcholine antagonist, powder
Synonim(y):
Hyoscine hydrobromide, Scopine tropate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
328,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO4 · HBr · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6100669
Assay:
>95% (HPLC)
Form:
powder
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(−)-Scopolamine hydrobromide trihydrate, >95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −23 to −27°, c = 5 in H2O(lit.)
color
white to off-white
mp
195-199 °C (dry matter) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
InChI key
LACQPOBCQQPVIT-SEYKEWMNSA-N
Biochem/physiol Actions
Competitive nonselective muscarinic acetylcholine antagonist.
Competitive nonselective muscarinic acetylcholine antagonist. Scopolamine-induced amnesia in laboratory animals is a commonly-used model of memory deficit.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7882S8502S0929
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
>95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
color
white to off-white
color
white
color
white
color
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)