Merck
PHR3874
Supelco
Isobutyric acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
2-Methylpropionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
635770
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.04 (vs air)
ciśnienie pary
1.5 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
824 °F
granice wybuchowości
10 %
opakowanie
pkg of 500MG
współczynnik refrakcji
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
Klucz InChI
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)