Kluczowe dokumenty
PHR3804
2′-0-Methylcytidine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Wybierz wielkość
2020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2020,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N2(C=CC(=NC2=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1OC)O)CO
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-17-8-7(15)5(4-14)18-9(8)13-3-2-6(11)12-10(13)16/h2-3,5,7-9,14-15H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t5-,7-,8-,9-/m1/s1
Klucz InChI
RFCQJGFZUQFYRF-ZOQUXTDFSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)