Kluczowe dokumenty
PHR3772
Dipyridamole
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Dipyridamole
Wybierz wielkość
764,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
764,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 131
traceable to Ph. Eur. D2850000
traceable to USP 1220506
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 400 mg
mp
165-166 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2
Klucz InChI
IZEKFCXSFNUWAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)