PHR3527
D-(+)-Arabitol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
D-(+)-Arabitol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
rodzina API
arabitol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
słodycz
0.7 × sucrose
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)C(O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Klucz InChI
HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta