Kluczowe dokumenty
PHR3494
1,2-Dichloropropane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1,2-Dichloropropane, Propylene dichloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.89 (vs air)
ciśnienie pary
40 mmHg ( 19.4 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1035 °F
granice wybuchowości
14.5 %
opakowanie
pkg of 1 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
gęstość
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)