Kluczowe dokumenty
PHR3443
S-(5′-Adenosyl)-L-homocysteine
certified reference material
Synonim(y):
S-adenozylo-L-homocysteina
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
klasa czystości
certified reference material
agency
traceable to USP 1012112
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N6O5S/c15-6(14(23)24)1-2-26-3-7-9(21)10(22)13(25-7)20-5-19-8-11(16)17-4-18-12(8)20/h4-7,9-10,13,21-22H,1-3,15H2,(H,23,24)(H2,16,17,18)/t6-,7+,9+,10+,13+/m0/s1
Klucz InChI
ZJUKTBDSGOFHSH-WFMPWKQPSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)