Kluczowe dokumenty
PHR3344
Supelco
Rivastigmine Tartrate R-Isomer
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(R)-Rivastigmine tartrate, (R)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethylmethylcarbamate hydrogen tartrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O2 · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.42
Kod UNSPSC:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to EP Y0001515
traceable to USP (1604847)
rodzina API
rivastigmine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N([C@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C
InChI
1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m1/s1
Klucz InChI
XSVMFMHYUFZWBK-LLVKDONJSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)