PHR1988
Omeprazole Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Omeprazole Sulfide, 5-METHOXY-2-[[(4-METHOXY-3,5-DIMETHYLPYRIDIN-2-YL)METHYL]SULPHANYL]-1H-BENZIMIDAZOLE, 5-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio}-1H-benzimidazole, 6-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio}-1H-benzimidazole, Pyrmetazol, Ufiprazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
omeprazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 30 mg
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(CSC2=NC3=CC(OC)=CC=C3N2)N=CC(C)=C1OC
InChI
1S/C17H19N3O2S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)22-4)9-23-17-19-13-6-5-12(21-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Klucz InChI
XURCIPRUUASYLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.