Y0002075
Esomeprazole sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Methoxy-2-[(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
omeprazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H20N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8,17,19H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t17?,24-;/m0./s1
Klucz InChI
ALGZIPAMEDTMAM-DPGOWHRRSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta