Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7140,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CSC2=NC3=CC(OC)=CC=C3N2)N=CC(C(O)=O)=C1OC
InChI
1S/C17H17N3O4S/c1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)24-3)8-25-17-19-12-5-4-10(23-2)6-13(12)20-17/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22)
InChI key
BNOSHBGSJBEMGC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8223151000 | 04027269057855 |
| 8223150100 | 04022536488899 |
| 8223150025 | 04027269912949 |
| 8223159025 | 04027269057862 |
| B11400-500G | 04061835252985 |
| B11400-750G | 04061833421116 |
| 76457-50MG | 04061832923031 |
| 8223150500 | 04022536488905 |
| B11400-100G | 04061833421093 |
| 05699-5MG | 04061838642646 |