Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6090,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
omeprazole
manufacturer/tradename
USP
mp
261-263 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
InChI key
KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| mp 261-263 °C (lit.) | mp 261-263 °C (lit.) | mp - | mp - |
| API family omeprazole | API family - | API family omeprazole | API family omeprazole |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Omeprazol Związek pokrewny B
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
286.9 °F - closed cup
flash_point_c
141.6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?