Merck
PHR1915
Supelco
2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2,2,4-Trimethylpentane, Isooctane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
Beilstein:
1696876
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Produkt PHR1915 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
41 mmHg ( 21 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
745 °F
granice wybuchowości
6 %
opakowanie
ampule of 3x1.2 mL
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
gęstość
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. 2,2,4-Trimethylpentane (Isooctane) is a primary reference fuel with an arbitrary octane number of 100 as it burns smoothly without resulting in any knocking. It is mainly used to improve the octane rating of combustion fuels.
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB0908 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nurettin Sahiner et al.
Carbohydrate polymers, 159, 29-38 (2017-01-01)
Poly(hyaluronic acid) (p(HA)) particles with sizes from few hundred nm to few tens of micrometer were synthesized by using epoxy groups containing crosslinker glycerol diglycidyl ether (GDE) with high yield, 94±5%. P(HA) particles were oxidized by treatment with sodium periodate
Amirhossein Hakamivala et al.
Bioactive materials, 5(1), 142-152 (2020-02-20)
Cartilage injury affects millions of people throughout the world, and at this time there is no cure. While transplantation of stem cells has shown some success in the treatment of injured cartilage, such treatment is limited by limited cell sources