Merck
PHR8934
Produkt kondensacji melatoniny i formaldehydu
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N,N′-[metylenobis[(5-metoksy-1H-indolo-1,3-diilo)-2,1-etanodiilo]]bis-acetamid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.57
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
melatonin
form
solid
packaging
pkg of 50 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)