Przejdź do
1097953
USP
Związek E związany z cefotaksymem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-N-{(5aR,6R)-1,7-dioxo-1,3,4,5a,6,7-hexahydroazeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl}-2-(methoxyimino)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N5O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.41
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cefotaxime
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC4=C(N3C2=O)C(=O)OC4)N
InChI
1S/C14H13N5O5S2/c1-23-18-7(6-4-26-14(15)16-6)10(20)17-8-11(21)19-9-5(2-24-13(9)22)3-25-12(8)19/h4,8,12H,2-3H2,1H3,(H2,15,16)(H,17,20)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1
InChI key
MCSWUKXFFGUOQE-GHXIOONMSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Cefotaxime Related Compound E USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Cefotaxime Sodium.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
109762510976801471550
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
cefotaxime
API family
cefdinir
API family
cefepime
API family
norfloxacin
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)