Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cetirizine
manufacturer/tradename
EDQM
bp
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
InChI key
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| mp 65-70 °C (lit.) | mp 65-70 °C (lit.) | mp 65-70 °C (lit.) | mp 65-70 °C (lit.) |
| bp 178-180 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp 178-180 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp 178-180 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp 178-180 °C/0.5 mmHg (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?