Kluczowe dokumenty
PHR1496
Supelco
Paromomycin Sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Paromomycin sulfate salt, Aminosidine sulfate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H45N5O14 · xH2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
615.63 (free base basis)
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1500003
rodzina API
paromomycin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
InChI
1S/C23H45N5O14.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18?,19-,20-,21-,22-,23?;/m1./s1
Klucz InChI
LJRDOKAZOAKLDU-UMIPPVEZSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Siarczan paromomycyny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych za pomocą technik potencjometrycznych[1][2] oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)[1].
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA3044 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of salbutamol, amikacin and paromomycin sulfate by a novel sulfate polymeric membrane sensor based on 2, 6-diphenyl 4-(4-methoxyphenyl) pyrylium perchlorate.
Ganjali MR, et al.
Microchimica Acta, 149(3-4), 245-249 (2005)
Development a new method for the determination of paromomycin in trace amounts by fast Fourier continuous cyclic voltammetry at an Au microelectrode in a flowing system.
Ganjali MR, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 123(2), 1125-1132 (2007)
Toshiyuki Oda et al.
Molecular biology of the cell, 26(2), 294-304 (2014-11-21)
The nexin-dynein regulatory complex (N-DRC) forms a cross-bridge between the outer doublet microtubules of the axoneme and regulates dynein motor activity in cilia/flagella. Although the molecular composition and the three-dimensional structure of N-DRC have been studied using mutant strains lacking
Alexandre Melnikov et al.
Nucleic acids research, 42(14), e112-e112 (2014-06-11)
Deep mutational scanning has emerged as a promising tool for mapping sequence-activity relationships in proteins, ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid. In this approach, diverse variants of a sequence of interest are first ranked according to their activities in a relevant
Walid M Fouad et al.
Current pharmaceutical biotechnology, 16(5), 407-413 (2015-03-10)
Lignocellulosic biomass has the potential to serve as feedstock and direct replacement for petrochemicals in the fuel, chemical, pharmaceutical and material industries. Energy cane has been identified by the U.S. Department of Energy (DOE) as prime lignocellulosic feedstock as it