PHR1091
Vanillin melting point standard
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Vanillic aldehyde
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1711009
gęstość pary
5.3 (vs air)
ciśnienie pary
>0.01 mmHg ( 25 °C)
rodzina API
vanillin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
~Approximately 82 °C
81-83 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?