Kluczowe dokumenty
PHR1413
Ethosuximide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Ethosuximide, 2-Ethyl-2-methylsuccinimide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 146
traceable to Ph. Eur. E2150000
traceable to USP 1264002
rodzina API
ethosuximide
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3