Przejdź do
1033203
USP
Ampicylina sodowa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
125 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N3NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.39
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4119211
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ampicillin
manufacturer/tradename
USP
mp
215 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: This is a β-lactam antibiotic that inhibits bacterial cell-wall synthesis by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane.
Mode of Resistance: Administration with β-lactamase cleaves the β-lactam ring of Ampicillin and inactivates it.
Antimicrobial Spectrum: Includes both gram-positive (similar to benzylpenicillin) and gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5354A83511033407
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
API family
ampicillin
API family
-
API family
-
API family
ampicillin
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ampicylina sodowa
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohamed F Mohamed et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 4113-4122 (2014-05-07)
The seriousness of microbial resistance combined with the lack of new antimicrobials has increased interest in the development of antimicrobial peptides (AMPs) as novel therapeutics. In this study, we evaluated the antimicrobial activities of two short synthetic peptides, namely, RRIKA
Xukun Deng et al.
Journal of medicinal food, 17(7), 787-794 (2014-06-19)
This study investigated the active components and the anti-tumor efficacy and mechanisms of the flavonoids from Docynia delavayi (Franch.) Schneid. (DDS). MTT assay was used to examine the growth inhibitory effects of the four flavonoids, including chrysin, quercetin, naringenin, and
Mohamed F Mohamed et al.
PloS one, 9(12), e116259-e116259 (2015-01-01)
Staphylococcus pseudintermedius is a major cause of skin and soft tissue infections in companion animals and has zoonotic potential. Additionally, methicillin-resistant S. pseudintermedius (MRSP) has emerged with resistance to virtually all classes of antimicrobials. Thus, novel treatment options with new
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1033203-125MG04061838670489