Merck
PHR1377
Supelco
Allopurinol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Allopurinol, 1H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxypyrazolo(3,4-d)pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, HPP
Wybierz wielkość
1 G
432,00 zł
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
432,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 870
traceable to Ph. Eur. A0350000
traceable to USP 1013002
rodzina API
allopurinol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Klucz InChI
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... XDH(7498)
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Allopurinol is a drug used in the treatment of chronic gout or hyperuricaemia. Its mode of action involves inhibition of xanthine oxidase, an important enzyme catalyzing the hydroxylation of hypoxanthine to xanthine and xanthine to uric acid.[1]
Zastosowanie
Allopurinol may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by spectrophotometry.[1][2]
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor of xanthine oxidase and de novo pyrimidine biosynthesis. A classical agent in treatment of hyperuricemia and gout.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA1633 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Spectrophotometric determination of allopurinol drug in tablets: Spectroscopic characterization of the solid CT complexes.
Refat MS, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(6), 1535-1542 (2010)
Spectrophotometric determination of Allopurinol in tablet formulation.
Khayoon WShakir, et al.
Journal of Physical Science, 19(2), 23-30 (2008)
Tsen-Fang Tsai et al.
American journal of clinical dermatology, 11(4), 225-232 (2010-06-01)
Off-label use is common in dermatology, and is inevitable for rare cutaneous diseases such as perforating dermatosis. Allopurinol is traditionally considered to be a drug for hyperuricemia only, but the recent demonstration of its efficacy in congestive heart failure has
Stephanie Peglow et al.
Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences, 18(2), 137-146 (2010-09-30)
Allopurinol was first introduced, in 1963, as a xanthine oxidase inhibitor when it was investigated for concomitant use with cancer chemotherapy drugs. Today it is used in gout and hyperuricemia. Due to its additive benefit in preventing oxidative damage, attention
Sheena N Ramasamy et al.
Drug safety, 36(10), 953-980 (2013-07-23)
Allopurinol is the primary therapy for the management of chronic gout. Utilization of allopurinol has increased in tandem with the growing prevalence of gout globally. This exposes more patients to the risk of allopurinol hypersensitivity (AH), a rare adverse reaction