Przejdź do
SML1285
Febuxostat
98.5-102.0% (dry basis), powder, xanthine oxidase inhibitor
Synonim(y):
2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, Adenuric, Atenuri, Uloric
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.37
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
98.5-102.0%
Form:
powder
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Febuxostat, 98.5-102.0%
Quality Segment
assay
98.5-102.0%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)COC1=C(C#N)C=C(C2=NC(C)=C(C(O)=O)S2)C=C1
InChI
1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI key
BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N
General description
Febuxostat is a potent, non-purine compound, which inhibits the expression of cytokines/chemokines. It has also been reported to inhibit LPS-induced TNF-α, VCAM-1, MMP9 and MCP-1 expression.[1]
Biochem/physiol Actions
Febuxostat is a potent non-purine xanithine oxidase inhibitor.
Febuxostat is a potent non-purine xanithine oxidase inhibitor. Febuxostat is used in urate lowering therapies (ULTs) for the treatment of gout.
Disclaimer
Freely soluble in N,N-dimethyl formamide, Soluble in dimethyl sulfoxide, sparingly soluble in ethanol or trichloromethane, slightly soluble in methanol, practically insoluble in water
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
559388559396566313
assay
98.5-102.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Febuxostat
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)