Kluczowe dokumenty
PHR1299
Supelco
Pamabrom
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
PAM
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1077708
rodzina API
pamabrom
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H7BrN4O2.C4H11NO/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14;1-4(2,5)3-6/h1-2H3,(H,9,10);6H,3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
ATOTUUBRFJHZQG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Pamabrom jest słabym diuretykiem, który jest stosowany jako środek przeciwbólowy i przeciwhistaminowy do objawowej kontroli zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Zazwyczaj pomaga w zmniejszeniu wzdęć związanych z zespołem napięcia przedmiesiączkowego.[1]
Zastosowanie
Pamabrom może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych technikami chromatograficznymi.[1][2][3]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA0585 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jil K Swanson et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 5(3), 284-286 (2006-04-01)
Pamabron is a common over-the-counter diuretic used for relief of menstrual-associated symptoms. An urticarial eruption, with systemic complaints consistent with a serum sickness-like reaction, attributed to Pamabron is described. A review of the literature concerning Pamabron and dermatology is discussed.
S Nedorost et al.
Cleveland Clinic journal of medicine, 58(1), 33-34 (1991-01-01)
A young woman presented with recurrent skin lesions that were predominantly perioral. Fixed drug reaction was diagnosed based on her history of intermittent ingestion of Pamprin, a common menstrual symptom reliever, and characteristic erythematous, pigmented, edematous patches. After oral challenge
Development and Validation of Three Spectrophotometric Methods for Simultaneous Determination of Paracetamol and Pamabrom in Bulk and Pharmaceutical Formulation
Abdelaleem EA, et al.
Analytical Chemistry Letters, 6(1), 13-23 (2016)
Guillermo Di Girolamo et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 5(3), 561-570 (2004-03-12)
Primary dysmenorrhoea is the most frequent gynaecological condition, with a prevalence of 40 - 90% in women within the reproductive age. It is characterised by cyclic pelvic pain related to menstrual period, vomiting and headache. As prostaglandins and leukotrienes appear
Fixed drug eruptions and oral rechallenge.
K Kauppinen
Cleveland Clinic journal of medicine, 58(1), 64-65 (1991-01-01)