Przejdź do
01422
Standardowa temperatura topnienia 79-81°C
analytical standard
Synonim(y):
Naphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
UNSPSC Code:
20121904
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-049-5
Beilstein/REAXYS Number:
1421310
MDL number:
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
autoignition temp.
978 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
79-81 °C (±0.3°C), 80-82 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES string
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Temperatura topnienia 79-81 °C, naftalen jest niepolarnym węglowodorem stosowanym do charakteryzowania czystych chemikaliów i związków farmaceutycznych. Wartość temperatury topnienia jest określana na podstawie średniej z 6 do 12 pomiarów przy użyciu przyrządu Büchi B-545, który jest skalibrowany względem wzorców pierwotnych.
Application
Wzorzec temperatury topnienia naftalenu 79-81 °C jest wzorcem analitycznym stosowanym do kalibracji przyrządów do pomiaru temperatury topnienia, działających w trybie analizy termodynamicznej. Ma również zastosowanie w laboratoriach badawczo-rozwojowych do chemicznej kontroli jakości (QC) i zapewnienia jakości (QA) w celu identyfikacji stałych substancji krystalicznych i sprawdzenia ich czystości.
Dodatkowo ten wzorzec mp jest również używany jako wzorzec kalibracji temperatury w badaniach termicznych.
Features and Benefits
  • Wzorzec kalibracji temperatury topnienia zgodny z wzorcami pierwotnymi (LGC, Londyn)
  • Klasa: Standard analityczny
  • Odchylenie standardowe do ± 0,3 °C
  • Dostarczany z certyfikatami analizy i kartą charakterystyki
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR12759148940053
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
vapor density
4.4 (vs air)
vapor density
4.4 (vs air)
vapor density
4.4 (vs air)
vapor density
-
bp
218 °C (lit.)
bp
218 °C (lit.)
bp
218 °C (lit.)
bp
-
autoignition temp.
978 °F
autoignition temp.
978 °F
autoignition temp.
978 °F
autoignition temp.
-
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
-
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
173.3 °F - closed cup
flash_point_c
78.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-20-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A study of the drying behaviour of various types of hydrated hydroxypropyl cellulose (HPC) and their mixtures with drugs of different solubility using DSC
Talik P and Hubicka U
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2019)
A piezo-thermal probe for thermomechanical analysis
Gaitas A, et al.
The Review of Scientific Instruments (2011)
Donald L. Pavia
Introduction to Organic Laboratory Techniques: A Small Scale Approach, 23-23 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
177261-25G04061833544839
936669-1G04065272161022
177261-250G04061833472729
177261-1G04061838753199
177261-10G04061838753182
01422-250MG04061838609076
01422-1G04061838609052
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?