Merck
PHR1177
Supelco
N-Acetyl-L-tryptophan
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Wybierz wielkość
500 MG
904,00 zł
904,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
904,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
904,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. A0208000
traceable to USP 1700523
rodzina API
tryptophan
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Opis ogólny
N-acetylo-L-tryptofan jest antagonistą receptora substancji P, który jest proponowany jako potencjalna opcja terapeutyczna przeciwko substancji neurokininowej P wykorzystywanej do leczenia neurozapalenia w patofizjologii choroby Alzheimera.[1]
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Wartości analitów różnią się w zależności od partii.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7146 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N-acetyl-L-tryptophan, a substance-P receptor antagonist attenuates aluminum-induced spatial memory deficit in rats
Fernandes J, et al.
Toxicology Mechanisms and Methods, 28(5), 328-334 (2018)
Emma Thornton et al.
PloS one, 7(4), e34138-e34138 (2012-04-10)
Neuroinflammation and blood brain barrier (BBB) dysfunction have been implicated in the pathogenesis of Parkinson's disease (PD). The neuropeptide substance P (SP) is an important mediator of both neuroinflammation and BBB dysfunction through its NK1 receptor in a process known
Liqiong Fang et al.
Journal of chromatography. A, 1218(41), 7316-7324 (2011-09-10)
N-acetyltryptophan (NAT) has long been used as a stabilizer in some protein solutions, such as human serum albumin, to prevent oxidative protein degradation. However, the fate of NAT has not been discussed in literature. Two NAT degradation products have been
James J Donkin et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 29(8), 1388-1398 (2009-05-14)
Brain edema and swelling is a critical factor in the high mortality and morbidity associated with traumatic brain injury (TBI). Despite this, the mechanisms associated with its development are poorly understood and interventions have not changed in over 30 years.
M Lehnig et al.
Free radical research, 41(5), 523-535 (2007-04-25)
Tryptophan and melatonin are nitrated by peroxynitrite; tryptophan residues in proteins are susceptible to attack by reactive nitrogen species. Nitrated tryptophan might therefore be used as a biomarker for the involvement of reactive species derived from nitrogen oxide in a