Kluczowe dokumenty
PHR1170
Supelco
Residual Solvent - Methanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Wybierz wielkość
3 X 1.2 ML
637,00 zł
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 X 1.2 ML
637,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
suitable for USP 467
traceable to USP 1601623
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Zastosowanie
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. Residual Solvent - Methanol is a CRM and a Secondary Pharmaceutical Reference Standard, traceable and qualified against the corresponding Pharmacopeial standards. Sigma-Aldrich offers Certified Reference Materials (CRMs) for the analysis of Residual Solvents. A comprehensive Certificate of Analysis offers details of the methodology and results of the qualification.
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Values of analytes vary lot to lot.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7144 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Analit
Opis
    Methanol
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - Solvent
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)