Przejdź do
CAN1003
Residual Solvents, California Set 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
893,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
liquid
packaging
ampule of 3x1.2 mL
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
multi-component solution
General description
Hydrocarbons are often used in the production of extracts in the cannabis industry. Care should be taken to minimize residual solvents remaining on material intended for human consumption. To support this, many states have enacted regulations prescribing the routine analytical testing of residual solvents in cannabis-derived products.
This multi-analyte Certified Reference Material is designed specifically to satisfy the needs of analytical testing in California.
Five components have been carefully selected for convenience of use, while promoting long-term stability in solution. The analytes are formulated at 100 μg/g each, and are designed for a 100x dilution factor relative to the California action limits.
For complete calibration of the required California residual solvents, this CRM may be used in conjunction with the other products in the series:
CAN1008
CAN1012
CAN1013
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1065CAN43215PHR1066
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
mixture
format
-
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
packaging
ampule of 3x1.2 mL
packaging
-
packaging
package of 1.2 ml
packaging
-
application(s)
cannabis testing
application(s)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Analit
Opis
  • Methylene chloride 100.00 µg/g
  • Chloroform 100.00 µg/g
  • Benzene 100.00 µg/g
  • 1,2-Dichloroethane 100.00 µg/g
  • Trichloroethylene 100.00 µg/g
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
CAS No.
107-06-2 + 79-01-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)