Przejdź do
52184
2-Ethylhexyl salicylate
analytical standard
Synonim(y):
2-Ethylhexyl 2-hydroxybenzoate, Octisalate, Octyl salicylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
603,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)C6H4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-263-4
Beilstein/REAXYS Number:
2730664
MDL number:
603,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n/D 1.501-1.503, n20/D 1.502 (lit.)
bp
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
InChI key
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Ethylhexyl salicylate is used as a UV filter in sunscreens.[1]
Application
2-Ethylhexyl salicylate may be used as a reference standard for the determination of octyl salicylate as a UV filter authorized in sunscreens by high-performance liquid chromatography.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W514500437379PHR1081
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
grade
analytical standard
grade
Halal, Kosher
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
99%
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethylhexyl salicylate
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
323.6 °F - closed cup
flash_point_c
162 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and Validation of RP-HPLC Method for Analysis of Four UV Filters in Sunscreen Products.
NAY, et al.
International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 23(2), 254-258 (2013)
A DFT Investigation of the Molecular Structure and UV Absorption Spectra of 2-Ethylhexyl 2-Hydroxybenzoate (Octisalate) and Meta-Substituted 2-Ethylhexyl 2-Hydroxybenzoate: Sunscreen Applications
Punyain W.
Applied Mechanics and Materials, 855, 15-21 (2017)
Determination of the UV filters worldwide authorised in sunscreens by high-performance liquid chromatography: use of cyclodextrins as mobile phase modifier.
Chisvert A, et al.
Journal of Chromatography A, 921(2), 207-215 (2001)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
346063-500MG04061831829501
52184-1ML04061832547404