Kluczowe dokumenty
PHL83795
7-Acetylintermedine N-oxide
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Intermedine 1-acetate N-oxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+]21([C@@H]([C@@H](CC2)OC(=O)C)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@H](O)C)C(C)C)[O-]
InChI
1S/C17H27NO7/c1-10(2)17(22,11(3)19)16(21)24-9-13-5-7-18(23)8-6-14(15(13)18)25-12(4)20/h5,10-11,14-15,19,22H,6-9H2,1-4H3/t11-,14-,15-,17+,18?/m1/s1
Klucz InChI
LQRKAEIDKZNCJO-MYWVZKBFSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)