Merck
Y0000878
Atropine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Hyoscyamine, Tropine tropate, endo-(±)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester
Wybierz wielkość
30 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.37
Beilstein:
91260
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
atropine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16?
Klucz InChI
RKUNBYITZUJHSG-SPUOUPEWSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Atropina EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Competitive nonselective antagonist at central and peripheral muscarinic acetylcholine receptors.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Baptiste Berton et al.
Pharmaceutics, 12(8) (2020-08-23)
Myopia is an ophthalmic condition affecting more than 1/5th of the world population, especially children. Low-dose atropine eyedrops have been shown to limit myopia evolution during treatment. However, there are currently no commercial industrial forms available and there is little
Incidence, pathophysiology, and treatment of complications during dobutamine-atropine stress echocardiography.
Marcel L Geleijnse et al.
Circulation, 121(15), 1756-1767 (2010-04-21)
D Poldermans et al.
European heart journal, 18 Suppl D, D86-D96 (1997-06-01)
Cardiac events in the peri-operative phase and late after non-cardiac vascular surgery are a major cause of morbidity and mortality. Numerous tests and diagnostic strategies--usually consisting of a combination of analysis of clinical risk factors and additional non-exercise dependent stress
Peter Jones et al.
Archives of disease in childhood, 97(2), 139-144 (2011-05-31)
Bradycardia occurs during the intubation of some critically ill children as a result of vagal stimulation due to hypoxia and/or laryngeal stimulation; such 'stable' bradycardia is accompanied by selective vasoconstriction. Some induction drugs also induce bradycardia which may be accompanied
M M McCarron et al.
Pediatrics, 87(5), 694-700 (1991-05-01)
Eight pediatric accidental overdoses of diphenoxylate-atropine (Lomotil) are reported, and 28 literature cases are reviewed. This overdose is primarily an opioid intoxication, occasionally associated with atropine toxicity. Only 6 of 36 children showed signs of atropine overdose (central nervous system